Documentos Principais
SLGV0250S
Millipore
Unidade de filtro ventilada Millex-®GV (esterilizada)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, vented, male Luer-Lok® outlet, medical device
Sinônimo(s):
Filtro GV, filtro hidrofílico, filtros de seringa
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiais
PVC housing
PVDF membrane
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
linha de produto
Millex
Características
CE compliant
hydrophilic
vented
FDA registered
medical device
fabricante/nome comercial
Cathivex®
Parâmetros
3 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
Diâmetro
25 mm
área de filtração
4 cm2
volume de retenção
≤0.1 mL
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
volume
100 mL
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer-Lok® outlet
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A unidade de filtro Cathivex®-GV (estéril) é um dispositivo médico que deve ser usado como filtro em linha para esterilizar soluções aquosas administradas por via intravenosa em aplicações de tratamento direto do paciente e misturas farmacêuticas.
Aplicação
Remove partículas, contaminação microbiana e bolhas de ar em aplicações em que a ventilação e as membranas de baixa ligação às proteínas são necessárias ou desejadas na filtração estéril de vitaminas aquosas, medicamentos e outras soluções clínicas para infusões intravenosas
Características e benefícios
  • Somente para uso único
  • Estéril
  • Não pirogênico e não tóxico
  • Filtro de membrana de 0,22 µm vedado em um invólucro de cloreto de polivinila (PVC) com um conector de entrada fêmea Luer-Lok™
  • Inclui um filtro hidrofóbico de 0,03 µm na cúpula para ventilação de ar e prevenção de bloqueio de ar com a marca
  • CE e registrado pela FDA
Outras notas
Os dispositivos devem ser usados apenas por médicos e/ou profissionais de laboratório.
Informações legais
CATHIVEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany