Documentos Principais
PX0996
Supelco
o-Phosphoric Acid
85% HPLC, Meets ACS Specifications
Sinônimo(s):
Ácido ortofosfórico
About This Item
Fórmula linear:
H3PO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.00
Beilstein:
1921286
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Nome do produto
Ácido fosfórico, Meets ACS Specifications
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Formulário
viscous liquid
concentração
85% phosphoric acid
Impurezas
≤0.001% Heavy metals (as Pb)
≤0.001% Insoluble matter
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤0.001% Volatile acids (as acetic acid)
≤0.002% Antimony (Sb)
≤0.002% Calcium (Ca)
≤0.002% Magnesium (Mg)
≤0.003% Iron (Fe)
≤0.005% Potassium (K)
≤0.025% Sodium (Na)
≤0.5 ppm Arsenic (As)
≤0.5 ppm Manganese (Mn)
≤3 ppm Chloride (Cl)
≤5 ppm Nitrate (NO3)
cor
APHA: ≤10
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
158 °C (lit.)
pf
~40 °C (lit.)
densidade
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 254 nm Amax: ≤0.04
λ: 300 nm Amax: ≤0.02
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Meets ACS Specifications
PX0996-6 is packaged in poly coated glass bottles
Outras notas
O ácido fosfórico concentrado é aproximadamente 85% H3PO4 (aquoso).
Nota de análise
Antimony (Sb)0.002% maxArsenic (As)0.5ppm maxAssay85.0% minCalcium (Ca)0.002% maxChloride (Cl)3ppm maxColor (APHA)10 maxFormClear syrupy liquidHeavy metals (as Pb)0.001% maxInsoluble matter0.001% maxIron (Fe)0.003% maxMagnesium (Mg)0.002% maxManganese (Mn)0.5ppm maxNitrate (NO3)5ppm maxPhosphorous or hypophosphorous acidTo pass testPotassium (K)0.005% maxReducing substancesTo pass testSodium (Na)0.025% maxSulfate (SO4)0.001% maxUV Absorbance at 220 nm (1M, 1cm, water)0.05AU maxUV Absorbance at 254 nm (1M, 1cm, water)0.04AU maxUV Absorbance at 300 nm (1M, 1cm, water)0.02AU maxVolatile acids (as acetic acid)0.001% max
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8