OP66
Anti-Rb (Ab-5) Mouse mAb (LM95.1)
liquid, clone LM95.1, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Retinoblastoma Associated Protein, Anti-pp105
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LM95.1, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RB1(5925)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Paraffin Sections (3 µg/ml, see comments and application references)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
Saos cells
ML-1 cells or normal colon tissue
Outras notas
Dyson, N., et al. 1990. J. Virol.64, 1353.
Horowitz, J.M., et al. 1989. Science243, 937.
Whyte, P., et al. 1988. Nature334, 124.
Klein, G. 1987. Science238, 1539.
Lee, W.H., et al. 1987. Science235, 1394.
Lee, W.H., et al. 1987. Nature329, 642.
Knudson, A.G. 1971. Proc. Natl. Acad. Sci. USA68, 820.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1