MABE955
Anti-phospho RNA Pol II (Ser7), clone 3D4A12 Antibody
clone 3D4A12, 1 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNAPII, RNA PolII, RNAPIIS7p
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D4A12, monoclonal
reatividade de espécies
canine, human, monkey, rat, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer7)
Informações sobre genes
human ... POLR2A(5430)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated phospho RNA Pol II (Ser7) from HeLa cell lysate (Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.).
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected phospho RNA Pol II (Ser7) in HeLa (lane 1), COS1, L929, NRK, MDCK, and DM4 whole cell extracts (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from representative lot detected phospho RNA Pol II (Ser7) in HeLa cells (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
ELISA Analysis: A representative lot detected phospho RNA Pol II (Ser7) in a panel of unmodified and modified RNA Pol II peptides (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected phospho RNA Pol II (Ser7) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1