05-623-Z
Anti-RNA polymerase II Antibody, clone CTD4H8, Ascites Free
clone CTD4H8, from mouse
Sinônimo(s):
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CTD4H8, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, yeast, rat, human
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 and 1:250 dilution from a representative lot detected RNA polymerase II in HeLa and A431 cells, respectively.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RNA polymerase II in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1