Documentos Principais
04-1571
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-RNA polimerase II subunidade B1 (fosfo CTD Ser-2), clone 3E10
clone 3E10, from rat
Sinônimo(s):
DNA-directed RNA polymerase II A, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kd subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E10, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer2)
Informações sobre genes
human ... POLR2B(5431)
Descrição geral
A subunidade B1 da RNA polimerase II (RPB1) é a maior subunidade do complexo RNA polimerase II. Como uma holoenzima, a RNA polimerase II catalisa a transcrição do DNA eucariótico em RNA usando os quatro ribonucleosídeos trifosfatos como substratos. A subunidade RBP1, em combinação com outras subunidades da polimerase, forma uma grande fenda central que mantém contato entre o local ativo da enzima, o molde de DNA e o transcrito de RNA nascente. Esta subunidade também contém um domínio carboxi terminal (CTD) que consiste em repetições heptapeptídicas em tandem. A fosforilação ativa a subunidade beta da RNA polimerase II, permitindo que ela sirva como uma plataforma de montagem para subunidades adicionais que modulam a iniciação, o alongamento, a terminação e o processamento do mRNA. Na transcrição ativa da RNA polimerase, ‘Ser-2’ e ‘Ser-5’ da repetição do heptapeptídeo são fosforilados. Ser-7 é fosforilado antes do início da transcrição nas regiões promotoras.
Especificidade
Este anticorpo reconhece a subunidade B1 CTD da RNA polimerase II quando fosforilado em Ser2.
Imunogênio
Epítopo: Ser2
Peptídeo linear conjugado com ovalbumina correspondente à subunidade B1 CTD da RNA polimerase humana fosforilada em Ser2.
Aplicação
Análise de imunoprecipitação da cromatina: Um lote representativo foi usado por um laboratório independente em ChIP. (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780 -1782.)
Categoria de pesquisa
Epigenética & Função nuclear
Epigenética & Função nuclear
O anticorpo anti-RNA polimerase II subunidade B1 (fosfo CTD Ser-2), clone 3E10 é um anticorpo monoclonal de rato para detecção da subunidade B1 da RNA polimerase II (fosfo CTD Ser-2), foi validado em WB, ELISA.
Subcategoria de pesquisa
Fatores de transcrição
Metabolismo de RNA & Proteínas de ligação
Qualidade
Avaliado por Western blot em lisados​de células NIH/3T3 não tratadas e tratadas com γ-PPase.
Análise de Western blot: 1 µg/ml deste anticorpo detectou CTD de RNA polimerase II em 10 µg de lisados de células NIH/3T3 não tratadas e tratadas com γ-PPase.
Descrição-alvo
Aprox. 220 kDa
forma física
Formato: Purificado
IgG1κ monoclonal de rato purificada em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Proteína
γde controle fosfatase (γ-Ppase) lisados de células NIH/3T3 não tratadas e tratadas
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Julius Dürr et al.
Nucleic acids research, 42(7), 4332-4347 (2014-02-06)
The heterodimeric complex SPT4/SPT5 is a transcript elongation factor (TEF) that directly interacts with RNA polymerase II (RNAPII) to regulate messenger RNA synthesis in the chromatin context. We provide biochemical evidence that in Arabidopsis, SPT4 occurs in a complex with
Fei Xavier Chen et al.
Cell, 162(5), 1003-1015 (2015-08-19)
The control of promoter-proximal pausing and the release of RNA polymerase II (Pol II) is a widely used mechanism for regulating gene expression in metazoans, especially for genes that respond to environmental and developmental cues. Here, we identify that Pol-II-associated
H2B ubiquitylation modulates spliceosome assembly and function in budding yeast.
Herissant, L; Moehle, EA; Bertaccini, D; Van Dorsselaer, A; Schaeffer-Reiss, C; Guthrie et al.
Biology of the Cell null
Abundance and distribution of RNA polymerase II in Arabidopsis interphase nuclei.
Schubert, V; Weisshart, K
Journal of Experimental Botany null
Sophiya Karki et al.
Cell reports, 24(9), 2443-2456 (2018-08-30)
Expression of vast repertoires of antigen receptors by lymphocytes, with each cell expressing a single receptor, requires stochastic activation of individual variable (V) genes for transcription and recombination. How this occurs remains unknown. Using single-cell RNA sequencing (scRNA-seq) and allelic variation