04-1572
Anti-RNA polymerase II subunit B1 (phospho-CTD Ser-5) Antibody, clone 3E8
clone 3E8, from rat
Sinônimo(s):
DNA-directed RNA polymerase II A, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kd subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E8, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer5)
Informações sobre genes
human ... POLR2B(5431)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected RNA polymerase II CTD on 10 µg of γ-PPase untreated and treated NIH/3T3 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
γ-protein phosphatase (γ-Ppase) untreated and treated NIH/3T3 cell lysates
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1