Documentos Principais
04-1571-I
Sigma-Aldrich
antissubunidade B1 da polimerase II (fosfo-Ser-2 do CTD), clone 3E10 (monoclonal de rato).
culture supernatant, clone 3E10, from rat
Sinônimo(s):
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E10, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (immunogen homology)
técnica(s)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer2)
Informações sobre genes
human ... POLR2B(5431)
Descrição geral
A RPB1 (subunidade B1 da RNA polimerase II) é o componente catalítico da RNA polimerase II que sintetiza mRNA e RNAs não codificantes. Durante a transcrição, o alongamento é influenciado pelo status da fosforilação do domínio C-terminal (CTD) da RPB1, que atua como uma plataforma de montagem para fatores que regulam o início da transcrição, o alongamento, a terminação da transcrição e o processamento de mRNA. A fosforilação ocorre principalmente nos resíduos ′Ser-2′ e ′Ser-5′ das repetições de 7 resíduos em série no domínio C-terminal (CTD), a qual ativa a Pol II. Esta fosforilação também pode ocorrer na ′Ser-7′ da repetição do heptapeptídeo. Este anticorpo reconhece o resíduo ′Ser-2′ do CTD da RPB1.
Especificidade
Demonstrou reagir com a RBP1 humana em Ni et al., 2011. Transcription 2:5, 237-242
Este anticorpo reconhece a subunidade B1 da RNA polimerase II fosforilada na Ser2 do domínio C terminal (CTD).
Imunogênio
Epítopo: Ser2 fosforilada no domínio C-terminal (CTD)
Peptídeo linear conjugado com ovalbumina correspondente à subunidade B1 da RNA polimerase II humana fosforilada na Ser2 do domínio C-terminal (CTD).
Aplicação
Análise de imunoprecipitação da cromatina: um lote representativo foi utilizado por um laboratório independente para imunoprecipitar a subunidade B1 da RNA polimerase II (fosfo-ser-5 do CTD) em ChIP (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318 (5857): 1780-1782).
Demonstrou reagir com a RBP1 humana em Ni et al., 2011. Transcription 2:5, 237-242
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
O anticorpo antissubunidade B1 da RNA polimerase II (fosfo-Ser-2 do CTD), clone 3E1 (monoclonal de rato), é um anticorpo monoclonal de rato altamente específico e que tem como alvo a RNA polimerase, tendo sido testado em western blot.
Subcategoria de pesquisa
Fatores de transcrição
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células NIH/3T3 não tratadas e tratadas com lambda fosfatase.
Análise de western blot: uma diluição de 1:2.000 deste anticorpo detectou a subunidade B1 da RNA polimerase II (fosfo-Ser-2 do CTD) no lisado de células NIH/3T3 não tratadas.
Descrição-alvo
aproximadamente 220 kDa observado
Ligação
Substitui: 04-1571
forma física
Não purificado
Sobrenadante de cultura de tecido de IgG1κ monoclonal de rato não purificado com 0,05% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Lisado de células NIH/3T3 não tratadas e tratadas com lambda fosfatase
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
In vivo live imaging of RNA polymerase II transcription factories in primary cells.
Ghamari, Alireza, et al.
Genes & Development, 27, 767-777 (2013)
Dan Yu et al.
Nucleic acids research, 47(9), 4462-4475 (2019-03-14)
The general transcription factor P-TEFb, a master regulator of RNA polymerase (Pol) II elongation, phosphorylates the C-terminal domain (CTD) of Pol II and negative elongation factors to release Pol II from promoter-proximal pausing. We show here that P-TEFb surprisingly inhibits
Xiaohong Zhao et al.
Cell reports, 34(11), 108870-108870 (2021-03-18)
Ibrutinib, a bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitor, provokes robust clinical responses in aggressive mantle cell lymphoma (MCL), yet many patients relapse with lethal Ibrutinib-resistant (IR) disease. Here, using genomic, chemical proteomic, and drug screen profiling, we report that enhancer remodeling-mediated
Jing Gao et al.
Haematologica (2021-06-25)
Despite significant progress in the treatment of patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and mantle cell lymphoma (MCL), prognosis of patients with relapsed disease remains poor due to the emergence of drug resistance and subsequent disease progression. Identification of
Baishan Jiang et al.
Nature chemical biology, 17(6), 675-683 (2021-03-24)
Cyclin-dependent kinase 12 (CDK12) is an emerging therapeutic target due to its role in regulating transcription of DNA-damage response (DDR) genes. However, development of selective small molecules targeting CDK12 has been challenging due to the high degree of homology between