MABT118
Anti-Desmoglein-1 Antibody, clone 32-2B
clone 32-2B, from mouse
Sinônimo(s):
Desmoglein-1, Desmosomal glycoprotein 1, DG1, DGI, Pemphigus foliaceus antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
32-2B, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (immunogen homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DSG1(1828)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Desmoglein-1 in human tonsil tissues.
Western Blot Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Desmoglein-1 in bovine epidermal desmosomal cores and in human keratinocyte cell lysates. (Vilela, M. J., et al. (1995). J Cell Sci. 108(Pt 4):1743-1750.).
Immunofluorescent Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Desmoglein-1 in MDCK cells (Vilela, M. J., et al. (1995). J Cell Sci. 108(Pt 4):1743-1750.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Desmoglein-1 in human epidermal tissue (Maruani, A., et al. (2008). Am J Clin Pathol. 130(3):369-374.).
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Desmoglein-1 in 10 µg of human tonsil tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human tonsil tissue lysate.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1