MABN125
Anti-DRD4 Antibody, clone 2B9
clone 2B9, from mouse
Sinônimo(s):
D(4) dopamine receptor, D(2C) dopamine receptor, Dopamine D4 receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B9, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Drd4(13491)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected DRD4 in Ntera-2 cells and in rat brain neurons. (Wolstencroft, E.C., et al. (2007). J Mol Histol. 38(4):333-340.)
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected DRD4 in 10µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse brain tissue lysate.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1