C7492
Monoclonal Anti-Calreticulin antibody produced in mouse
clone TO-11, tissue culture supernatant, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Calreticulin Antibody Flow Cytometry, Anti-Autoantigen Ro
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
tissue culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TO-11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~50 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:50-1:100 using total cell extract of HeLa cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CALR(811)
Descrição geral
Aplicação
- Flow cytometry
- Immunocytochemistry
- Immunohistochemistry
- Indirect ELISA
- Western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)