SAB5702015
Anti-Calreticulin Antibody, clone 7T5B2, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CRT, HEL-S-99n, RO, SSA, cC1qR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7T5B2, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
55 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100 - 1:500
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:1000 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
EPAVYFKEQFLDGDGWTSRWIESKHKSDFGKFVLSSGKFYGDEEKDKGLQTSQDARFYALSASFEPFSNKGQTLVVQFTVKHEQNIDCGGGYVKLFPNSLDQTDMHGDSEYNIMFGPDICGPGTKKVHVIFNYKGKNVLINKDIRCKDDEFTHLYTLIVRPDNTYEVKIDNSQVESGSLEDDWDFL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CALR(811)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)