MABN713
Anti-CA9 Antibody, clone 2D3
ascites fluid, clone 2D3, from mouse
Sinônimo(s):
Carbonic anhydrase 9, Carbonate dehydratase IX, Carbonic anhydrase IX, CA-IX, Membrane antigen MN, Renal cell carcinoma-associated antigen G250, RCC-associated antigen G250, pMW1, CA9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D3, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CA9(768)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected CA9 in NTERA-2 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected CA9 in HeLa and A549 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HeLa and A549 cell lysates.