MABS1234
Anti-Progesterone Receptor B Antibody, clone 250/H11
clone 250/H11, from mouse
Sinônimo(s):
Progesterone receptor, PR, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 3, Progesterone Receptor B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
250/H11, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PGR(5241)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot stained paraformaldehyde-fixed and Triton X-100-fixed MCF10A cells engineered to express progesterone receptor isoform B (PR-B), but not MCF10A cells engineered to express isoform A/PR-A by fluorescent immunocytochemistry (Courtesy of Dr. Dean Edwards, Baylor College of Medicine, USA).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous progesterone receptor isoform B (PR-B) in human breast cancer T47D cell lysate, as well as exogenously expressed PR-B in transfected DCIS.COM human ductal carcinoma in situ (DCIS) breast cancer cells, but not in PR-A-transfected or untransfected DCIS.COM cells (Courtesy of Dr. Dean Edwards, Baylor College of Medicine, USA).
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected progesterone receptor isoforms B (PR-B), but not isoform A (PR-A) in human breast cancer T47D cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1