MAB3876
Anti-Myogenin Antibody
Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-MYF4, Anti-bHLHc3, Anti-myf-4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYOG(4656)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Immunohistochemistry: 1-2 μg/mL on formalin-fixed, paraffin embedded human rhabdomyosarcoma tissue sections.
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation: 2 μg/mg
Gel shift assays
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2