MABD20
Anti-PAX7 Antibody, clone 2F12H4
clone 2F12H4, from rat
Sinônimo(s):
paired box 7, PAX7 transcriptional factor, paired box gene 7, paired box homeotic gene 7, paired box protein Pax-7, paired domain gene 7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F12H4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human (Harada, A., et al. (2009). Hybridoma, 26:6. Hyb.2009.0039)
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Pax7(18509)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
sarcoma cells. The antibodies are detected with Alexa Fluor™ 488-conjugated anti-rat IgG. Each sample is counterstained with hoechst (Harada, A., et al. (2009). Hybridoma, 26:6. Hyb.2009.0039).
Stem Cell Research
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PAX7 in 10 µg of mouse fetal brain tissue lysate.
Descrição-alvo
The calculated MW of PAX7 is 55 kDa; however, expression of PAX7 can have multiple isoforms. (Robert B., et al. (2008). Physiol. Genomics 33:41-49.)
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse fetal brain tissue lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1