Z743188
Julabo® bath covers
with built in heat exchanger to fit CORIO CD-BC12
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9970242
Categorias relacionadas
Descrição geral
Bath cover with built-in heat exchanger. To use the heat exchanger, a hose with an inner diameter of 10/12 mm is required.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743188-1EA |