Documentos Principais
Z743214
Julabo® bath accessories
installation cooing coil, for CORIO C and CD ranges, pack of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9970101
Descrição geral
Add-on cooling coil (9 mm outer diameter) for counter-cooling with cooling water, can be used for tempering tasks close to the ambient temperature. A hose with an inner diameter of 10 mm is required. For use with Julabo® baths/circulators.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z743214-1EA