Z743219
Julabo® bath accessories
drain tap, stainless steel, up to 200 C, for 4, 6, 12, 26 L bath tanks, pack of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8970450
Descrição geral
Drain tap G 1/4 with lever handle, not self sealing, for use with Julabo® cryo compact thermostats.
Características e benefícios
- Temperature range: -30°C to +200°C
- Max. operating pressure: PN 56 bar
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)