CLS2560200
Pyrex® jacketed Graham condenser with drip-tip
jacket L 200 mm, joint: ST/NS 19/38
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS19/38
fabricante/nome comercial
Corning 2560-200
camisa C
200 mm
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)