Documentos Principais
Z423378
Easy-Read® thermometer
temperature -10-110 °C, immersion level, total
Sinônimo(s):
immersion thermometer
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Características
immersion level total
embalagem
pack of 1 ea
pack of 25 ea
fabricante/nome comercial
HB Instruments B60303-0000
faixa de medição de temperatura
-10-110 °C
Comprimento
200 mm
D.E.
6-7 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Easy-to-read thermometers with black printing on a bright yellow background. Filled with contrasting black, non-hazardous, Enviro-Safe liquid. Calibrated with NIST, DKD standards.
Aplicação
Easy Read® thermometer can be used in pharmaceutical, petrochemical, food, beverage processing, dairies, breweries, distilleries, universities and chemical labs.
Informações legais
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z423378-1EA4061833310014
Z423378-25EA4061833580523