Z676403
Double-Safe™ PTFE coated thermometer
L 200 mm, temperature -10-110 °C, immersion level, total
About This Item
Produtos recomendados
Características
immersion level total
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
HB Instruments B60400-1200
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
faixa de medição de temperatura
-10-110 °C
Comprimento
200 mm
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
- PTFE coating contains liquid and glass in case of breakage
- Non-toxic, non-hazardous, biodegradable black Enviro-Safe liquid
- Available with statement of accuracy traceable to NIST and DKD
- Lead-free glass and recyclable packaging
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z676403-1EA | 4061833310908 |