Documentos Principais
Z561444
Thermco® precision ground-glass joint thermometer
temperature -10-150 °C, immersion L 75 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Junta
joint ST/NS10/30
descrição
spirit-filled
Características
subdivision 1.0 °C
fabricante/nome comercial
Thermco Products, Inc.
faixa de medição de temperatura
-10-150 °C
Comprimento
325 mm
Informações legais
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)