Z423424
Easy-Read® thermometer
temperature -20-150 °C, immersion level, total
Sinônimo(s):
immersion thermometer
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
Características
immersion level total
embalagem
pack of 1 ea
pack of 25 ea
fabricante/nome comercial
HB Instruments B60304-0200
faixa de medição de temperatura
-20-150 °C
Comprimento
305 mm
D.E.
6-7 mm
Descrição geral
Easy-to-read thermometers with black printing on a bright yellow background. Filled with contrasting black, non-hazardous, Enviro-Safe liquid. Calibrated with NIST, DKD standards.
Aplicação
Easy Read® thermometer can be used in pharmaceutical, petrochemical, food, beverage processing, dairies, breweries, distilleries, universities and chemical labs.
Informações legais
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z423424-1EA | 4061826729755 |
Z423424-25EA | 4061833580585 |