Z561428
Thermco® precision ground-glass joint thermometer
temperature -10-150 °C, immersion L 25 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
Junta
joint ST/NS10/30
descrição
spirit-filled
Características
subdivision 1.0 °C
fabricante/nome comercial
Thermco Products, Inc.
faixa de medição de temperatura
-10-150 °C
Comprimento
275 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z561428-1EA | 4061826729922 |