Z561541
Thermco® deep immersion thermometer
temperature -20-150 °C, immersion L 150 mm, glass
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
descrição
spirit-filled
Características
subdivision 1.0 °C
fabricante/nome comercial
Thermco Products, Inc.
faixa de medição de temperatura
-20-150 °C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Extended immersion for deep flasks or kettles.
Informações legais
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z561541-1EA | 4061833310595 |