Documentos Principais
Z561592
Thermco® deep immersion thermometer
temperature -10-250 °C, immersion L 150 mm, glass
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
descrição
spirit-filled
Características
subdivision 1.0 °C
fabricante/nome comercial
Thermco Products, Inc.
faixa de medição de temperatura
-10-250 °C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Extended immersion for deep flasks or kettles.
Informações legais
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)