Z273961
FRIO-Temp® bottle thermometer
refrigerator, temperature -5-15 °C
Sinônimo(s):
refrigerator temperature measuring equipment, refrigerator thermometer
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
uso
refrigerator
Características
subdivision 0.5 °C
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
HB Instruments B61004-0100
faixa de medição de temperatura
-5-15 °C
Comprimento
115 mm
Descrição geral
NIST traceable Enviro-Safe thermometer with PTFE-coating in an unbreakable plastic bottle, containing clear, Enviro-Safe liquid. The enclosed thermometer accurately records temperature when equipment door is open. Bottles have both Velcro and magnetic attachments for easy installation.
Informações legais
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)