Documentos Principais
Z274011
Sigma-Aldrich
FRIO-Temp® bottle thermometer
oven, temperature 20-130 °C
Sinônimo(s):
oven temperature measuring equipment, oven thermometer
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
uso
oven
Características
subdivision 1.0 °C
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
HB Instruments B60600-1100
faixa de medição de temperatura
20-130 °C
Comprimento
145 mm
Descrição geral
NIST traceable Enviro-Safe thermometer with PTFE-coating in an unbreakable plastic bottle, containing clear, Enviro-Safe liquid. The enclosed thermometer accurately records temperature when equipment door is open. Bottles have both Velcro and magnetic attachments for easy installation.
Informações legais
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Easy-Read® thermometer temperature -10-150 °C, immersion level, 50 mm
Z423386
Easy-Read® thermometer