AB9282
Anti-Peripherin Antibody
Chemicon®, from chicken
Sinônimo(s):
Anti-NEF4, Anti-PRPH1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Sensory & PNS
Neuronal & Glial Markers
Immunocytochemistry: 1:500-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: Rat spinal cord or peripheral nerve homogenate.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2