Documentos Principais
AB1530
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiperiferina
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-NEF4, Anti-PRPH1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human, pig, bovine, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRPH2(5961)
Descrição geral
A periferina é uma proteína de filamento intermediário tipo III de 56-58 kDa (Portier et al. 1983), expressa em neurônios do sistema motor, sensorial e simpático, bem como em carcinomas neuroendócrinos da pele e em determinados tumores melanocíticos. Ela é frequentemente usada como um indicador da densidade de células ganglionares entéricas nos estados normal e patológico (por exemplo, na doença de Hirschsprung). Inclusões anormais contendo periferina também foram relatadas em ELA. Durante a neurogênese normal e tardia, a periferina aparece após a expressão de nestina, vimentina, alfa-internexina e neurofilamentos, e está envolvida na diferenciação dos neurônios a saber: do sistema nervoso periférico, e também, provavelmente, na regeneração dos axônios. A periferina não tem relação com a periferina-RDS, uma proteína fotorreceptora associada à degeneração da retina e cegueira.
Especificidade
Forte coloração em ratos e humanos. Apresenta reatividade cruzada com camundongos, porcos e bovinos. Não foram testadas outras espécies.
Reconhece periferina. O anticorpo cora uma banda de aproximadamente 57 kDa de forma limpa e específica e não cora vimentina, GFAP, alfa-internexina ou qualquer uma das subunidades do neurofilamento. Forte coloração na periferina de ratos, camundongos, humanos, porcos e vacas. Não cora galinha, codorna ou outras espécies com parentesco mais distante que parecem não ter periferina.
Imunogênio
Proteína de fusão trp-E-periferina eletroforeticamente pura [Dev. Brain Res. (1990) 57: 235-248], contendo todos, exceto os 4 aminoácidos da extremidade N da periferina de ratos. Proteína de fusão purificada de corpos de inclusão de bactérias por cromatografia em DEAE-celulose em ureia 6 M, seguida por SDS-PAGE preparativa.
Aplicação
Aplicações adicionais de pesquisa
Imuno-histoquímica:
Um lote anterior deste anticorpo foi usado na diluição de 1:100-1:200. Sugere-se que o anticorpo seja usado em cortes congelados fixados em acetona a –20 °C. O AB1530 funcionará no tecido fixado durante uma hora ou menos em paraformaldeído 4% fresco. Foi relatado que este anticorpo pode ser usado em cortes de tecido embebidos em parafina. Vide Cell & Tissue Research (1997) 288:11-23 & European J. Dermatology (1998) 8:339-342.
Microscopia eletrônica:
Um lote anterior desse anticorpo foi usado em microscopia eletrônica.
As diluições e os protocolos de trabalho ideais devem ser determinados pelo usuário final.
Categoria de pesquisa
Neurociência
Este anticorpo antiperiferina é validado para uso em IH, IH(P) e WB para a detecção de periferina.
Subcategoria de pesquisa
Sistema sensorial e SNP
Marcadores neuronais e gliais
Qualidade
Avaliado rotineiramente por western blot em lisados de PC12.
Análise de western blot:
Uma diluição de 1:1.000 deste lote detectou periferina em 10 μg de lisados de PC12.
Descrição-alvo
56-58 kDa
forma física
Antissoro policlonal de coelho, sem conservantes.
Não purificado
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 °C em alíquotas não diluídas a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio: após o primeiro descongelamento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Neurônios sensoriais de ratos, homogenado de medula espinhal e homogenado de nervos periféricos de ratos.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
J M Lay et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 216(2), 190-200 (1999-10-27)
Cholecystokinin (CCK) is a regulatory peptide that is primarily expressed in two adult cell types: endocrine cells of the intestine and neurons of the central nervous system. To determine the ontogeny of CCK expression during intestinal organogenesis, we created a
A Lysakowski et al.
Hearing research, 133(1-2), 149-154 (1999-07-23)
Recent morphophysiological studies have described three different subpopulations of vestibular afferents. The purpose of this study was to determine whether peripherin, a 56-kDa type III intermediate filament protein present in small sensory neurons in dorsal root ganglion and spiral ganglion
A L Greenwood et al.
Development (Cambridge, England), 126(16), 3545-3559 (1999-07-20)
Sensory and autonomic neurons of the vertebrate peripheral nervous system are derived from the neural crest. Here we use the expression of lineage-specific transcription factors as a means to identify neuronal subtypes that develop in rat neural crest cultures grown
Xi-Chun Zhang et al.
Pain, 152(1), 140-149 (2010-11-03)
The proinflammatory cytokine TNF-α has been shown to promote activation and sensitization of primary afferent nociceptors. The downstream signaling processes that play a role in promoting this neuronal response remain however controversial. Increased TNF-α plasma levels during migraine attacks suggest
Fibroblast growth factor 8 signaling through fibroblast growth factor receptor 1 is required for the emergence of gonadotropin-releasing hormone neurons.
Chung, WC; Moyle, SS; Tsai, PS
Endocrinology null