MAB4625
Anti-Bcl-X Antibody, clone 2H12
clone 2H12, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Bcl-2-like Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2H12, monoclonal
reatividade de espécies
rat, pig, mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BCL2L1(598)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Flow Cytometry
Immunofluorescence Immunoprecipitation: native protein (2ug/mg protein lysate).
Immunohistochemistry (frozen and paraffin): 2-4ug/mL for 30 minutes at room temperature.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2