Documentos Principais
MABF2073
Sigma-Aldrich
Anticorpo antivírus da raiva CVS-11, clone 509-6
clone 509-6, from mouse
Sinônimo(s):
Glycoprotein, Glycoprotein Rabies virus, Rabies virus strain CVS-11
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
509-6, monoclonal
reatividade de espécies
rabies virus
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A glicoproteína (UniProt: O92284) é codificada pelo gene G no vírus da raiva, cepa CVS-11. A glicoproteína é uma proteína transmembrana tipo I de passagem única que pertence à família de glicoproteínas do lyssavírus. Ela liga o vírus ao receptor celular hospedeiro, induzindo a endocitose do vírion. No endossoma, o pH ácido induz alterações conformacionais no trímero de glicoproteína, que desencadeiam a fusão entre o vírus e a membrana celular. Relata-se que a forma muscular do receptor nicotínico de acetilcolina (nAChR), a molécula de adesão celular neuronal (NCAM) e o receptor de neurotrofina p75 (p75NTR) se ligam à glicoproteína e, assim, facilitam a entrada do vírus da raiva nas células. A estrutura da glicoproteína inclui uma superfície do vírion (aa 20-459), região helicoidal (aa 460-480) e um intravírion (aa 481-524). Foi relatado que a arginina 352 está envolvida na patogenicidade do vírus da raiva e sua mutação atenua o vírus. A glicoproteína é glicosilada e palmitoilada pelo hospedeiro e a glicosilação é considerada crucial para a exportação de glicoproteína na superfície celular. O clone 509-6 demonstrou neutralizar todas as cepas de vírus da raiva fixos e de rua, exceto alguns isolados de vírus de morcegos. O sítio antigênico conformacional I para este clone está localizado no aa 231. (Ref.: Wiktor, TJ and Koprowski, H (1980). J. Exp. Med. 152: 99-112; Marissen, WE et al (2005). J. Virol. 79(8): 4672 4678).
Especificidade
O clone 509-6 detectou glicoproteínas do vírus da raiva, cepa CVS-11, em células L929 que expressam a proteína do vírus da raiva. Ele não detectou glicoproteínas em células L929 do tipo selvagem.
Imunogênio
Vírus da raiva inativado com betapropiolactona, cepa CVS-11 (RABV).
Aplicação
Antivírus da raiva, clone 509-6, No. cat. MABF2073, é um anticorpo monoclonal de camundongo que detecta a glicoproteína do vírus da raiva, cepa CVS-11 e que foi testado para uso em ELISA, citometria de fluxo, separação de células ativada por fluorescência (FACS) e neutralização.
Análise neutralizante: um lote representativo neutralizou o vírus da raiva (Schumacher, C.L., et. al. (1989). J Clin Invest. 84(3):971-5; Bunschoten, H., et. al. (1989). J. Gen. Virol. 70 ( Pt 2):291-8; Marissen, W.E., et. al. (2005). J Virol. 79(8):4672-8).
Análise por ELISA: um lote representativo detectou o vírus da raiva em aplicações de ELISA (Marissen, W.E., et. al. (2005). J Virol. 79(8):4672-8).
Análise de separação de células ativada por fluorescência (FACS): um lote representativo detectou o vírus da raiva em aplicações de separação de células ativada por fluorescência (FACS) (Marissen, W.E., et. al. (2005). J Virol. 79(8):4672-8).
Categoria de pesquisa
Inflamação e imunologia
Qualidade
Avaliado por citometria de fluxo em células L929 expressando a proteína do vírus da raiva e em células L929 (WT).
Análise por citometria de fluxo: 1 µg deste anticorpo detectou glicoproteínas do vírus da raiva, em um milhão de células L929 que expressam a proteína do vírus da raiva.
Descrição-alvo
58,86 kDa calculado.
forma física
Anticorpo IgG2a monoclonal de camundongo purificado em PBS sem azida.
Formato: Purificado
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 °C a partir da data de recebimento. Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2