ZMS1046
Anti-Rabies glycoprotein Antibody, clone 24-3F-10 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
24-3F-10, recombinant monoclonal
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 58.66 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in L929 cells infected with Rabies virus.
Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:100 dilution of this antibody detected Rabies virus glycoprotein in L929 cells infected with Rabies virus.
Tested applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Rabies glycoprotein in Immunofluorescence applications (Do-Phong, Johnny., et. al. (2016). Elife. 5:e13214).
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected Rabies glycoprotein in one million L929 cells infected with Rabies virus.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)