MAB8717RU
Anti-Rabies Antibody, clone CR54-6229-54
isotype IgG1, purified antibody, suitable for immunofluorescence
Sinônimo(s):
Rabies Antiserum
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CR54-6229-54, monoclonal
purificado por
using Protein A (Affinity Purified)
reatividade de espécies
rabies virus
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
2-8°C
Categorias relacionadas
Imunogênio
Aplicação
This mouse monoclonal Anti-Rabies clone CR54-6229-54, Cat. No. MAB8717RU, is tested for use in Immunofluorescence, for the detection of Rabies virus.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2