Documentos Principais
MAB8727
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiglicoproteína rábica, clone 24-3F-10
clone 24-3F-10, Chemicon®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
24-3F-10, monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
O anticorpo monoclonal da raiva 24-3F-10 é uma molécula de imunoglobulina da classe IgG2a que tem uma forte afinidade por um epítopo (sítio antigênico) na molécula de glicoproteína rábica (G) da cepa vacinal ERA do vírus da raiva. Ele provou ser eficaz na identificação e
quantificação do antígeno imunizante da raiva
na
produção de vacinas antirrábicas por
tecnologia recombinante.
Especificidade
Glicoproteína rábica.
Imunogênio
Cepa vacinal ERA
Epítopo: Glicoproteína
Aplicação
Categoria de pesquisa
Doenças infecciosas
Imunofluorescência.
As diluições ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo antiglicoproteína rábica, clone 24-3F-10, detecta o nível da raiva e foi publicado e validado para uso em IF e WB.
Subcategoria de pesquisa
Doenças infecciosas - virais
forma física
Formato: Purificado
Imunoglobulina purificada. Líquida em PB 0,02 M, cloreto de sódio 0,25 M com 0,1% de azida sódica como conservante.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 2-8 °C por até 12 meses a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Guofen Ma et al.
Science advances, 7(20) (2021-05-16)
Sensory processing is subjected to modulation by behavioral contexts that are often mediated by long-range inputs to cortical interneurons, but their selectivity to different types of interneurons remains largely unknown. Using rabies-virus tracing and optogenetics-assisted recording, we analyzed the long-range
Kevin T Beier et al.
Cell reports, 26(1), 159-167 (2019-01-04)
Viral-genetic tracing techniques have enabled mesoscale mapping of neuronal connectivity by teasing apart inputs to defined neuronal populations in regions with heterogeneous cell types. We previously observed input biases to output-defined ventral tegmental area dopamine (VTA-DA) neurons. Here, we further