MABF949-SF
Anti-Rabies Virus Antibody, Serum Free Antibody, clone 1112-1
clone 1112-1, from mouse
Sinônimo(s):
Glycoprotein, Glycoprotein Rabies virus
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1112-1, monoclonal
reatividade de espécies
rabies virus, virus
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot detected Rabies Virus, Serum Free in ELISA applications (Morgeaux, S., et. al. (2017). Vaccine. 35(6):966-971).
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 2 µg of this antibody detected Rabies Virus, Serum Free in L929 cells expressing Rabies virus glycoprotein.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado