MABF2038
Anti-Rabies virus Antibody, clone 802
clone 802, from mouse
Sinônimo(s):
Glycoprotein G Rabies Virus
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
802, monoclonal
reatividade de espécies
rabies virus
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2b.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash