MABF3151
Anti-Rabies Virus Phosphoprotein Antibody, clone M953
Sinônimo(s):
Protein P;Protein M1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M953, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 33.21 kDa
observed mol wt ~44 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
rabies virus
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant Rabies Virus Phosphoprotein.
Western Blotting Analysis: 1:1 million (1.0 ng/mL) dilution of this antibody detected recombinant Rabies Virus Phosphoprotein.
Tested applications
Inhibition Assay: A representative lot of this antibody inhibited binding of Rabies virus phosphoprotein in a competitive binding assay. (Nadin-Davis, S.A., et al. (2000). J Clin Microbiol. 38(4):1397-1403).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Rabies Virus Phosphoprotein in Immunofluorescence applications (Nadin-Davis, S.A., et al. (2000). J Clin Microbiol. 38(4):1397-1403).
ELISA Analysis: A representative lot detected Rabies Virus Phosphoprotein in ELISA applications (Nadin-Davis, S.A., et al. (2000). J Clin Microbiol. 38(4):1397-1403).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2