MAB1592-C
Anti-Neurofilament NF-H Antibody, phosphorylated Antibody, clone NP1
clone NP1, from mouse
Sinônimo(s):
Neurofilament heavy polypeptide, NF-H, 200 kDa neurofilament protein, Neurofilament triplet H protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NP1, monoclonal
reatividade de espécies
canine, mouse, human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (not specified)
Informações sobre genes
bovine ... Nefh(528842)
chicken ... Nefh(417020)
dog ... Nefh(442940)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Neurofilament NF-H in Immunohistochemistry applications (Benson, D.L., et. al. (1996). J Neurocytol. 25(3):181-96; Boylan, K., et. al. (2009). J Neurochem. 111(5):1182-91).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Neurofilament NF-H in Western Blotting applications (Benson, D.L., et. al. (1996). J Neurocytol. 25(3):181-96; Boylan, K., et. al. (2009). J Neurochem. 111(5):1182-91).
ELISA Analysis: A representative lot detected Neurofilament NF-H in ELISA applications (Boylan, K., et. al. (2009). J Neurochem. 111(5):1182-91; Toedebusch, C.M., et. al. (2017). J Vet Intem Med. 31(2):513-520; Mashita, T., et. al. (2015). J Vet Med Sci. 77(4):433-8).
Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Neurofilament NF-H in human cerebral cortex tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2