MAB5448
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, rat monoclonal, TA51
Sinônimo(s):
NF-H
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Neurofilament NF-H Antibody, clone TA51, culture supernatant, clone TA51, Chemicon®
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TA51, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, hamster, monkey
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEFH(4744)
rat ... Nefh(24587)
rhesus monkey ... Nefh(717705)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
for 1 h at 25°C, and the protein concentrations in the supernatants were determined. Proteins were separated on 7.5% SDS-PAGE gels, {Tu. P et al (1995) J Cell Biol 129:1629-1640}
Immunohistochemistry on frozen sections; not effective on paraffin tissues in original work. {Carden et al, 1987}.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1