Documentos Principais
HG00BX15
Millipore
Potassium tellurite
1% (solution)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
K2TeO3
Número CAS:
Peso molecular:
253.79
Código UNSPSC:
41171614
embalagem
pkg of 10 ea (HG00BX15.PK)
concentração
1% (solution)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
chave InChI
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2