Documentos Principais
DX2091
Supelco
p-Dioxane
OmniSolv®
Sinônimo(s):
p-Dioxane, 1,4-Dioxane, 1
About This Item
Fórmula linear:
-O(CH2)2O(CH2)2-
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número do índice EC:
204-661-8
Ensaio:
≥99.9% (GC)
técnica(s):
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.:
101.5 °C/1013 hPa
pressão de vapor:
41 hPa ( 20 °C)
pressão de vapor
41 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo. (from manufacture date)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.05% Water (H2O)
≤2 mg/L Peroxide (as H2O2)
resíduo de evaporação
≤1 mg/L
cor
clear colorless,
índice de refração
n20/D 1.4206-1.4226
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
p.e.
101.5 °C/1013 hPa
pf
12 °C
temperatura de transição
flash point 11 °C
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤215 nm
Absorção UV
λ: 215 nm Amax: ≤1.00
λ: 250 nm Amax: ≤0.300
λ: 300 nm Amax: ≤0.020
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
chave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
OmniSolv®
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Expiration dateExp 12 months from mfg dateAssay (GC)99.9% minBoiling range101-102°CEvaporation residue1mg/L maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testPeroxide (as H2O2)2mg/L maxRefractive index (n 20/D)1.4206-1.4226UV Abs. at 215 nm1.00AU maxUV Abs. at 250 nm0.300AU maxUV Abs. at 300 nm0.020AU maxUV Abs. at 350 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off215nm maxWater (H2O)0.05% max
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup