ABN1357
Anti-C9ORF72/C9RANT (GPsense-CT)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
C9ORF72/C9RANT (GP-CT, alpha-GP-CT-antisense, alpha-GP-CT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... C9orf72(203228)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (GPsense-CT) in V5-GP-Ct Transfected HEK293T (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected C9ORF72/C9RANT (GPsense-CT) in HEK293 cells.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (GPsense-CT) in aggregates found in neurons of the CA and DG regions of the hippocampus (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (GPsense-CT) in Western Blotting applications (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected C9ORF72/C9RANT (GPsense-CT) in 10 µL lysate from HEK293 cells transfected with V5-GP-Ct construct.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1