ABN1360
Anti-C9ORF72 (α-GR sense Antibody, CT)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
C9orf72/C9RANT (GR sense-CT), alpha-GR-CT-sense, alpha-GR-CT, Protoein Protein C9orf72-GR-CT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... C9orf72(203228)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected C9ORF72 (alpha-GR sense, CT) in aggregates found in neurons of the CA and DG regions of the hippocampus (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected C9ORF72 (alpha-GR sense, CT) in V5-GR-Ct transfected HEK293 (Courtesy of Dr Laura P.W. Ranum and Dr. Lien Nguyen from the University of Florida)..
Dot Blot Analysis: A representative lot detected C9ORF72 (alpha-GR sense, CT) in Dot blots containing frontal cortex lysates from different C9(-) and different C9(+) ALS/frontotemporal dementia (FTD) patients (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected C9ORF72 (alpha-GR sense, CT) in Western Blotting applications (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected C9ORF72 (alpha-GR sense, CT) in V5-GR-CT transfected HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1