ABN1356
Anti-C9ORF72/C9RANT (poly-PA)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
C9ORF72/C9RANT (poly-PA), alpha-PA-antisense
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... C9orf72(203228)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected C9ORF72/C9RANT (poly-PA) in Flag-PA trannsfected HEK293T cells (Courtesy of Dr. Laura P.W. Ranum and Dr. Lien Nguyen from the University of Florida).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (poly-PA) in recombinant Protein (Zu, T., et. al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 110(51):E4968-77).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (poly-PA) in aggregates found in neurons of the CA and DG regions of the hippocampus (Zu, T., et. al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 110(51):E4968-77).
Dot Blotting Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (PR-CT) in Dot Blotting applications (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected C9ORF72/C9RANT (poly-PA) in 10 µL of lysate from HEK293 cells transfected with Flag-PA.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1