MABN889-AF488
Anti-C9ORF72/C9RANT (poly-GA) Antibody, clone 5E9 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 5E9, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
C9ORF72/C9RANT (poly-GA), Protein C9orf72
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5E9, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... C9ORF72(203228)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (poly-GA) Western Blotting applications (Mackenzie, I.R., et. al. (2013). Acta Neuropathol. 126(6):859-79).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Gly-Ala repeats in GST-fusion recombinant C9orf72 protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2