ABN1361
Anti-C9ORF72/C9RANT (Poly-GR)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
C9ORF72/C9RANT (poly-GR), alpha-GR-sense, Poly-GR, Poly-RG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (Poly-GR) in aggregates found in neurons of the CA and DG regions of the hippocampus (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (Poly-GR) in V5-GR-Ct Transfected HEK293T (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected C9ORF72/C9RANT (Poly-GR) in V5-GR-Ct transfected HEK293. (Courtesy of Dr Laura P.W. Ranum and Dr. Lien Nguyen from the University of Florida).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected C9ORF72/C9RANT (Poly-GR) in 10 µL of lysate from HEK293 cells transfected with Flag-GR construct.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1