MABN889
Anti-C9ORF72/C9RANT (poly-GA) Antibody, clone 5E9
clone 5E9, from mouse
Sinônimo(s):
C9ORF72/C9RANT (poly-GA), Protein C9orf72
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5E9, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... C9ORF72(203228)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT with 15 GA repeats in cerebellum from a C9ORF72 mutation case (Mackenzie, I.R., et al. (2013). Acta Neuropahol. 126(6):859-879).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected 10 ug of GST fusion recombinant protein with 15 GA repeats
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1