MABN1790
Anti-C9ORF72/C9RANT (poly-AP) Antibody, clone 14E2
clone 14E2, from rat
Sinônimo(s):
C9ORF72/C9RANT (poly-PA)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14E2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... C9orf72(203228)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the expression of an exogenously transfected PA175-myc dipeptide repeat (DPR) construct containing a 175 PA-repeat sequence in lysate from HEK293 transfectants (May, S., et al. (2014). Acta Neuropathol. 128(4):485-503).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 3 µg of recombinant GST fusion with a 10 AP-repeat sequence (GST-AP10).
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1